Learn More
Spectrum™ Kits de dialyse RC de qualité biotechnologique de laboratoire 3,5 à 5 kDa
Code produit. 15350782
Click to view available options
Diamètre (métrique):
6,4 mm
Conditionnement:
0.50m
Code produit. 15350782
Marque: Spectrum™ 133 192T
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Includes
  • Tubulure RC de qualité biotechnologique de 0,5 m avec glycérine
  • Deux bouchons de tubulure universels
  • Cinq aiguilles d’ouverture
Avec la tubulure en membrane en RC de qualité biotechnologique pouvant tolérer des acides et des bases faibles concentrés, des acides et des bases-forts dilués, la plupart des alcools et certains solvants organiques légers ou dilués
Spécification
MWCO 3,5 à 5 kDa
Diamètre (métrique) 6,4 mm
Longueur (métrique) 0.32 mL/cm vol./length
Quantité 0.5 m Tubing/Kit