Learn More
Spectrum™ Tubulure à membrane de dialyse en ester de cellulose (CE) Spectra/Por™ Biotech
Product Code. 11485939
Click to view available options
Diamètre (métrique):
6,4 mm
10 mm
15 mm
20 mm
24 mm
MWCO:
0,1 à 0,5 kDa
0,5 kd
100 kDa
10 kd
1 kd
25 kd
50 kDa
5 kd
Unit Size:
1 pièce
10m
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11485939
Brand: Spectrum™ 131264
This item is not returnable. View return policy
Seuils de rétention des molécules sélectionnés de 100 à 100 000 daltons
Seuils de rétention des molécules sélectionnés de 100 à 100 000 daltons
  • Les membranes de tubulure CE sont idéales pour le dessalage, la purification et la séparation moléculaire
  • Fournie en 10 m (33 pi) de longueur en deux rouleaux de 5 m chacun, dans une solution d’azoture de sodium à 0,1 %
Order Info
Remarque : ne pas nouer—doit être utilisée avec des bouchons en nylon Spectra/Por (08-671-52, -53, -55). Les solvants polaires forts tels que l’acétone, le MEK ou le dioxane endommageront de façon irréparable les membranes. Contactez le service technique Spectrum, au 1-800-634-3300, pour plus d’informations.
Specifications
Type de produit Tubulure à membrane de dialyse Spectra / Por
MWCO 10 kd
Matériau Ester de cellulose
Diamètre (métrique) 6,4 mm
Diamètre (impériale) 0,25 in
Longueur (impériale) 33 pieds
Longueur (métrique) 10 m
Formule Fourni en solution d’azoture de sodium à 0,1 %
Plage de températures (impériale) 39,2°F à 98,6°F
Plage de températures (métrique) 4°C à 37°C
Quantité Pièce
À utiliser avec (application) Idéale pour le dessalage, la purification et la séparation moléculaire