Learn More
Spectrum™ Bouchons magnétiques lestés Spectra/Por™
Click to view available options
Diamètre (métrique):
23 mm
35 mm
55 mm
75 mm
Conditionnement:
2 pièces
Description
Type de bouchon magnétique Spectra/Por :
- Fabriquée en polypropylène avec un barreau SS magnétique revêtu de fluorocarbone
- À utiliser sur la plaque d’agitation magnétique pour fournir une agitation d’échantillon pour une meilleure efficacité de dialyse
- 4 dimensions de la largeur d’étanchéité : 23 mm, 35 mm, 55 mm et 75 mm
- Autoclavables
- Conditionnement par 10
- À utiliser uniquement avec la tubulure de dialyse RC
- Ne pas utiliser avec la tubulure CE
Spécification
Spécification
| Type de produit | Bouchon de tubulure pour dialyse |
| Membrane | Cellulose régénérée |
| Matériau | Polypropylène |
| Diamètre (métrique) | 35 mm |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Type de bouchon | Magnétique |
| Couleur | Rouge |
| Plage de températures (impériale) | 32°F à 250°F |
| Plage de températures (métrique) | 0°C à 121°C |
| Contenus des kits | Barreau en acier inox revêtu de fluorocarbone magnétique |
| Afficher plus |