Learn More
Spectrum™ Bouchons appariés lestés Spectra/Por™
Consistent en une pince articulée monobloc dont les cannelures garantissent une fermeture parfaitement étanche de la tubulure de dialyse
282.00€ - 375.00€
Spécification
Type de produit | Bouchon de tubulure pour dialyse |
---|---|
Membrane | Cellulose régénérée |
Matériau | Polypropylène |
Autoclavable | Autoclavable |
Type de bouchon | Appariés |
Code produit | Marque | Type de bouchon | Couleur | Diamètre (métrique) | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de bouchon | Couleur | Diamètre (métrique) | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11540910
|
Spectrum™
132750 |
Appariés | Orange ou blanc | 23 mm | Consistent en une pince articulée monobloc dont les cannelures garantissent une fermeture parfaitement étanche de la tubulure de dialyse |
317.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
10423404
|
Spectrum™
132749 |
Appariés | Orange ou blanc | 12 mm | Consistent en une pince articulée monobloc dont les cannelures garantissent une fermeture parfaitement étanche de la tubulure de dialyse |
282.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 09-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
11550910
|
Spectrum™
132751 |
Appariés | Orange ou blanc | 35 mm | Consistent en une pince articulée monobloc dont les cannelures garantissent une fermeture parfaitement étanche de la tubulure de dialyse |
348.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
11560910
|
Spectrum™
132752 |
Appariés | Orange ou blanc | 55 mm | Consistent en une pince articulée monobloc dont les cannelures garantissent une fermeture parfaitement étanche de la tubulure de dialyse |
375.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
Description
Consistent en une pince articulée monobloc dont les cannelures garantissent une fermeture parfaitement étanche de la tubulure de dialyse
- 10 paires (20 bouchons) / paquet
Spécification
Bouchon de tubulure pour dialyse | |
Polypropylène | |
Appariés | |
32°F à 250°F | |
20/boîte |
Cellulose régénérée | |
Autoclavable | |
Orange ou blanc | |
0°C à 121°C | |
Consistent en une pince articulée monobloc dont les cannelures garantissent une fermeture parfaitement étanche de la tubulure de dialyse |