Learn More
3M™ Couvercle interne Speedglas™
Product Code. 15819634 Shop All 3M Products
Change view
Click to view available options
Comprend:
Marquage 117 x 61
Marquage 117 x 77
Unit Size:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Comprend Unit Size
15819634 Marquage 117 x 77 1 pièce
15809634 Marquage 117 x 61 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15819634 Supplier 3M™ Supplier No. 7000000227
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.00€
    23.64€ / 1 pièces
    Économisez 7.36€
    23% de réduction
Expédition estimée: 05-02-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Le couvercle interne 3M™ Speedglas™ est conçu pour protéger la surface intérieure du filtre contre les étincelles et les éclaboussures.
  • Pièce de rechange de la plaque de protection d’origine en cas de trous ou de rayures
  • Pour une sécurité et un confort maximum, prenez l’habitude de vérifier régulièrement votre équipement
  • Remplacez les pièces usées ou endommagées
  • Nettoyez-la régulièrement avec un chiffon doux et remplacez-la en cas de trous ou de rayures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Couleur Transparent
À utiliser avec (équipement) Bouclier intérieur
Comprend Marquage 117 x 77
Type de produit Couvercle
Quantité 5/boîte
Modèle 9100X