Learn More
3M™ Couvercle interne Speedglas™ 9002X
Code produit 15760098 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Augmenter de 1 teinte
Augmenter de 2 teintes
Protection
Conditionnement:
5 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (application) Conditionnement
15760098 Augmenter de 1 teinte 5 pièces
15709637 Protection 5 pièces
15710098 Augmenter de 2 teintes 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15760098 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7100090450
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    311.00€
    54.22€ / 5 pièces
    Économisez 256.78€
    82% de réduction
Expédition estimée: 25-01-2027
Le couvercle interne 3M™ Speedglas™ 9002X est conçu pour protéger la surface intérieure du filtre contre les étincelles et les éclaboussures.
  • Le couvercle interne est conçu pour protéger la surface intérieure du filtre contre les étincelles et les éclaboussures
  • Remplacez la plaque chaque fois qu’elle est profondément piquée, rayée ou trop sale pour la nettoyer avec un chiffon doux ou du papier pour lentilles
  • Nettoyez-la régulièrement avec un chiffon doux et remplacez-la en cas de trous ou de rayures
  • Peut être utilisé pour augmenter les teintes foncées +1 ou +2 du filtre de soudage
  • La non-utilisation d’une plaque de protection interne avec le filtre annule la garantie des étincelles ou des éclaboussures endommagent le verre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Dimensions (L x l) 53 x 103 cm
À utiliser avec (équipement) 3M Speedglas Filtre de soudage
À utiliser avec (application) Augmenter de 1 teinte
Type de produit Plaque de protection intérieure