Learn More
3M™ Protection pour le cou Speedglas™
Code produit 15829634 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Speedglas Casque de soudage série 9100
Speedglas Casques de soudage séries 100, 9000, SL et 9100 MP
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15829634 Speedglas Casque de soudage série 9100 1 pièce
15799757 Speedglas Casques de soudage séries 100, 9000, SL et 9100 MP 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15829634 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7000000230
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.00€
    59.73€ / 1 pièces
    Économisez 20.27€
    25% de réduction
Expédition estimée: 20-01-2027
La protection pour le cou 3M™ Speedglas™ offre une protection améliorée pour le casque de soudage Speedglas™.
  • Fabriqués avec des tissus ignifuges pour une protection contre les étincelles et les flammes
  • À utiliser avec l’ensemble complet du casque pour protéger l’utilisateur contre les étincelles de soudure, des éclaboussures et des radiations sur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Noir
À utiliser avec (équipement) Speedglas Casque de soudage série 9100
Type de produit Protection pour le cou