Learn More
3M™ Plaque de protection externe Speedglas™ 9000
Code produit 15729637
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
Résistante aux rayures
Résistante à la chaleur
Étalon
Conditionnement:
10 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle unitSize
15729637 Résistante à la chaleur 10 pièces
15780048 Étalon 10 pièces
15799627 Résistante aux rayures 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15729637 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7000000206
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    82.00€
    63.62€ / 10 pièces
    Économisez 18.38€
    22% de réduction
Expédition estimée: 19-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Plaque de protection externe 3M™ Speedglas™ 9000 à utiliser avec le casque de soudage 3M™ Speedglas™ série 9000.
  • Pièce de rechange de la plaque de protection d’origine en cas de trous ou de rayures
  • Pour une sécurité et un confort maximum, prenez l’habitude de vérifier régulièrement votre équipement
  • Nettoyez-la régulièrement avec un chiffon doux et remplacez-la en cas de trous ou de rayures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EN 166‎, EN166:BT
À utiliser avec (équipement) Speedglas Casque de soudage série 9000
Teinte de la lentille Transparent
Type de produit Plaque de protection extérieure du casque
Modèle Résistante à la chaleur