Learn More
3M™ Plaque de protection externe Speedglas™ 9100
Code produit 15809654 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur : transparent
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
15809654 Couleur : transparent
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15809654 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7100016691
Expédition estimée: 05-02-2027
La plaque de protection extérieure 3M™ Speedglas™ 9100 est conçue pour protéger le filtre des étincelles et des éclaboussures.
  • Pièce de rechange de la plaque de protection d’origine en cas de trous ou de rayures
  • Pour une sécurité et un confort maximum, prenez l’habitude de vérifier régulièrement votre équipement
  • Nettoyez-la régulièrement avec un chiffon doux et remplacez-la en cas de trous ou de rayures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Type de produit Plaque de protection extérieure du casque