Learn More
Cole-Parmer™ Blocs cryogéniques
Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Click to view available options
Capacité:
15 cryovials en polycarbonate de 15 ml, chaque paire peut contenir jusqu’à 30 cryovials
24 flacons en polycarbonate de 5 ml, chaque paire peut contenir jusqu’à 48 flacons
24 flacons en polyéthylène de 5 ml, chaque paire peut contenir jusqu’à 48 flacons
48 tubes de microcentrifugeuse ou tubes PRC standard de 1,5 à 2 ml, chaque paire peut contenir jusqu’à 96 tubes
6 flacons courts en polycarbonate de 15 ml, chaque paire peut contenir jusqu’à 12 cryovials
6 cryovials en polycarbonate de 50 ml ou 6 cryovials en polyéthylène de 50 ml, chaque paire peut contenir jusqu’à 12 cryovials
Conditionnement:
2 pièces
Description
- Réfrigérés dans la cryostation 2600, puis utilisés pour le broyage cryogénique à haut débit
- Maintiennent les échantillons à la température de l’azote liquide pendant l’homogénéisation tissulaire et la lyse cellulaire
- Préservent les pesticides, l’ARN et les protéines pour les méthodes d’extraction sensibles à la chaleur
- Augmentent les rendements en broyant les échantillons à des températures inférieures à zéro
- En aluminium durable
- Peut contenir six flacons courts en polycarbonate de 15 ml 2251-PC
- Chaque paire peut contenir jusqu’à 12 flacons pour une préparation rapide et efficace des échantillons
- Utilisés deux à la fois dans l’ensemble de pinces standard pour les maintenir en équilibre
- Peut contenir quinze cryovials en polycarbonate de 15 ml 2252-PC-30
- Chaque paire peut contenir jusqu’à 30 cryovials pour une préparation rapide et efficace des échantillons
- Doivent être utilisés deux à la fois dans l’ensemble de pinces de grande capacité pour les maintenir en équilibre
- Peut contenir vingt-quatre flacons en polycarbonate de 5 ml 2241-PC (tels qu’utilisés dans le kit de flacons en polycarbonate de 5 ml 2240-PC)
- Chaque paire peut contenir jusqu’à 48 flacons pour une préparation rapide et efficace des échantillons
- Utilisés deux à la fois dans l’ensemble de pinces standard pour les maintenir en équilibre
- Peut contenir vingt-quatre flacons en polyéthylène de 5 ml 2241-PE (tels qu’utilisés dans le kit de flacons en polyéthylène de 5 ml 2240-PE)
- Chaque paire peut contenir jusqu’à 48 flacons pour une préparation rapide et efficace des échantillons
- Utilisés deux à la fois dans l’ensemble de pinces standard pour les maintenir en équilibre
- Peut contenir six cryovials en polycarbonate de 50 ml 2252-PC-48 ou six cryovials de 50 ml 2252-PC-48 en polyéthylène
- Chaque paire peut contenir jusqu’à 12 cryovials pour une préparation rapide et efficace des échantillons
- Doivent être utilisés deux à la fois dans l’ensemble de pinces de grande capacité pour les maintenir en équilibre
Spécification
Spécification
| Type de produit | Bloc cryogénique |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour le broyage cryogénique à haut débit et pour préserver les pesticides, l’ARN, les protéines et autres échantillons sensibles à la température |
| À utiliser avec (équipement) | Spex Geno / Grinder |
| Capacité | 24 flacons en polyéthylène de 5 ml, chaque paire peut contenir jusqu’à 48 flacons |
| Matériau | Aluminium |