Learn More
Cole-Parmer™ Cupules d’échantillons jetables Spec-Cap™ XRF
Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
30 mm
31 mm
33 mm
38 mm
Hauteur (métrique):
8 mm
9 mm
Quantité:
1 000/paquet
100/paquet
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
Description
Les cupules en aluminium facilitent la production de disques d’échantillons en poudre compacte pour XRF.
- Peu profondes et à paroi fine
- La cupule forme le fond et les côtés partiels du disque d’échantillon rempli, ce qui le rend plus résistant à l’ébrèchement et à la casse
- L’échantillon est plus facile à manipuler, à marquer et à stocker
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Fluorescence X |
| Type | Cupule d’échantillon |
| Description | Produit des granulés de 40 mm x 5 mm |
| Diamètre (impériale) | 1,5 in |
| Diamètre (métrique) | 38 mm |
| Hauteur (impériale) | 0,35 po |
| Hauteur (métrique) | 9 mm |
| Matériau | Aluminium |
| Quantité | 100/paquet |