Learn More
Cole-Parmer™ Accessoire pour Freezer/Mill™ grande capacité, kit de flacons de broyage de grande taille 6801
Tous les produits SPEX Certiprep ProduitsDescription
Includes
Un grand impacteur en acier inox 6801P, deux grands bouchons d’extrémité en acier inox 6801E et une boîte de grands cylindres centraux en polycarbonate 6801C4
- Constitue un flacon de broyage complet plus trois cylindres centraux en polycarbonate de rechange
- Broie un grand échantillon à la fois
- Capacité d’échantillon (broyage) : 1 à 50 ml
- Taille d’échantillon type : 25 g
- Résiste à la température de l’azote liquide
- Le flacon de broyage fermé empêche la contamination croisée des échantillons, retient les produits volatils et contrôle les échantillons dangereux ou critiques
- Le cylindre central en plastique transparent permet un contrôle visuel du processus de broyage
- Les bouchons d’extrémité en acier inox et l’impacteur sont autoclavables et réutilisables
- Les cylindres centraux en polycarbonate sont jetables ou peuvent être nettoyés avec de l’eau chaude et un détergent ou une solution sans RNase ni DNase
- Compatible avec le grand extracteur / ouvre-flacon 6804
- Composants disponibles séparément
Pour le broyage d’échantillons tels que des tissus végétaux et animaux, des semences, polymères, produits pharmaceutiques, textiles, cheveux et os.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Kit de broyage |
| Capacité (impériale) | 0,05 lb |
| Capacité (métrique) | 25 g |
| À utiliser avec (application) | Pour le broyage d’échantillons tels que des tissus végétaux et animaux, graines, polymères, produits pharmaceutiques, textiles, cheveux et os |
| À utiliser avec (équipement) | Grand extracteur / Ouvre-flacon 6804, extracteur automatique 6814 pour congélateur / broyeur de grande capacité Spex SamplePrep |
| Comprend | Impacteur en acier inox de grande taille, deux grands bouchons d’extrémité en acier inox et une boîte de cylindres centraux en polycarbonate de grande taille |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Matériau (secondaire) | Polycarbonate |
| Volume d’échantillon (impérial) | 0,03 à 1,69 oz |
| Volume d’échantillon (métrique) | 1 à 50 ml |
| Afficher plus |