Learn More
Cole-Parmer™ Extracteur / ouvre-flacon pour Freezer/Mill™ de grande capacité
Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Click to view available options
:
Ensemble extracteur et ouvre-flacons
Description
- Facilite l’ouverture des flacons de broyage à froid immédiatement après leur retrait du Freezer/Mill de grande taille 6870
- Le levier aide à retirer les bouchons d’extrémité des cylindres centraux des flacons de broyage de grande taille et de taille moyenne
- Compatible avec les flacons de broyage de grande taille : Kit de flacons de broyage de grande taille 6801 et kit de flacons de broyage de grande taille sans chrome 6871
- Compatible avec les flacons de taille moyenne suivants, lorsqu’ils sont utilisés avec l’adaptateur de flacon de broyage de taille moyenne 6884 : Kit de flacons de broyage de taille moyenne 6881, kit de flacons de broyage sans chrome de taille moyenne 6883 et kit de flacons en polycarbonate de taille moyenne 6885
- Inclus dans l’ensemble d’accessoires pour flacons de broyage de grande taille 6870L
Specifications
Specifications
| Type de produit | Outil d’extraction de rechange |
| À utiliser avec (application) | Retire les bouchons d’extrémité des cylindres centraux des flacons de broyage de grande et moyenne taille |
| À utiliser avec (équipement) | Kit de flacons de broyage (grande taille, taille moyenne), flacon de broyage sans chrome (grande taille, taille moyenne) pour congélateur / broyeur de grande capacité Spex SamplePrep |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction