Learn More
Cole-Parmer™ Impacteur Freezer/Mill™ de grande capacité pour kit de flacons de broyage 6801
Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Click to view available options
Quantité d’emballage:
1 de chaque
Description
- En acier inox 440C
- Résiste à la température de l’azote liquide
- Autoclavable et réutilisable
Spécification
Spécification
| Type de produit | Impacteur |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Jetable | Reusable |
| À utiliser avec (équipement) | Kit de flacons de broyage de grande taille 6801 pour congélateur / broyeur de grande capacité Spex SamplePrep |
| Matériau | Acier inoxydable (440 C) |
| Quantité d’emballage | 1 de chaque |