Learn More
Cole-Parmer™ Cylindres centraux en polycarbonate de taille moyenne
Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Kit de flacons de broyage en polycarbonate, sans chrome, de taille moyenne
Conditionnement:
4 pièces
Description
- Résiste à la température de l’azote liquide
- Sont jetables ou peuvent être nettoyés avec de l’eau chaude et du détergent ou une solution sans Rnase / DNase
- Le cylindre central en plastique transparent permet un contrôle visuel de l’avancée du broyage
Spécification
Spécification
| Type de produit | Vérin central |
| À utiliser avec (équipement) | Kit de flacons de broyage en polycarbonate, sans chrome, de taille moyenne |
| Matériau | PC |
| Quantité d’emballage | 4 Pk. |