Learn More
Cole-Parmer™ Aides au broyage Prep-Aid™
Code produit. 15350552 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Click to view available options
Type:
Liant en cellulose
Liant en paraffine
UltraBind
Quantité:
150 g
450 g
Conditionnement:
1 pièce
150g
450g
Code produit. 15350552
Marque: Cole-Parmer™ 3642450
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Idéal pour les échantillons qui s'émiettent ou se détachent après un pressage.
Idéal pour les échantillons qui s’émiettent ou s’enlèvent par ablation sous la pression.
  • Se mélange rapidement et complètement avec des échantillons de 10 à 25 % en poids pour former des disques d’échantillons XRF
  • Résistance à l’humidité et ne contaminant pas les échantillons
  • Se lie à 200 à 250 disques d’échantillonnage ou fournit une matrice pour 25 à 35 disques d’échantillonnage pris en charge
Liant en cellulose
  • Peut être utilisé comme matrice d’échantillons non diluée avec la technique douille-piston
  • Ne forme pas de pain dans le flacon pendant le stockage
UltraBind&trade ;
  • Peut être utilisé comme matrice d’échantillons non diluée avec la technique douille-piston
  • Résistant à l’humidité et résistant aux fissures et aux enflures lors du stockage
  • Inclut de faibles niveaux de NaCl
Liant en paraffine
  • Forme des disques d’échantillons stables à l’air lorsque le liant cireux scelle la surface contre l’humidité
Spécification
À utiliser avec (équipement) SamplePrep Mixers, SamplePrep Mills
Type Liant en cellulose
À utiliser avec (application) Échantillons qui s’émiettent ou se détachent après un pressage
Granulométrie ≤ 20 μm
Quantité 450 g