Learn More
Cole-Parmer™ Flacon de broyage en carbure de tungstène à chemise en acier
Code produit. 15390512 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Idéal pour le broyage d’échantillons durs et cassants à une finesse analytique
Conditionnement:
1 kit
Code produit. 15390512
Marque: Cole-Parmer™ 8004SS
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Includes
Deux billes en carbure de tungstène de 0,5 po (11,2 mm) et six joints Viton 39322 supplémentaires
Idéal pour le broyage d’échantillons durs et cassants en fonction d’une finesse analytique dans le Mixer/Mill™ 8000M et le Mixer/Mill double 8000D
  • Les bouchons vissés et le corps du flacon sont en acier inox 304 et revêtus de carbure de tungstène
  • Également utile pour le mélange de poudres et d’émulsions
  • La chemise en acier protège le flacon pour un broyage dans des environnements extrêmes
  • Les joints sont des Viton pour une meilleure résistance à la chaleur et aux produits chimiques
  • Haute résistance à l’abrasion ; longue durabilité et très grande efficacité
  • Plus dur et plus lourd que l’acier pour broyer plus rapidement et avec moins de contamination
  • Pinces pour broyage de boues
Spécification
Type de produit Kit de broyage
Capacité (impériale) 1,85 oz.
Capacité (métrique) 55 mL
Composition W, C, Co, Ta, Ti, Nb
Diamètre (impériale) 2,25 in
Diamètre (métrique) 5,7 cm
À utiliser avec (application) Idéal pour le broyage d’échantillons durs et cassants à une finesse analytique
Dureté 8,5+
Hauteur (impériale) 2,5 po
Hauteur (métrique) 6,35 cm
Comprend 2 billes en carbure de tungstène de 0,5 po (11,2 mm) et six joints Viton™ supplémentaires
Matériau Acier
Matériau (secondaire) Tungsten Carbide
Quantité d’emballage 1 Ea.
Volume d’échantillon (impérial) Broyage : 0,1 à 0,33 oz., mélange : 0,85 oz.
Volume d’échantillon (métrique) Broyage : 3 à 10 ml, mélange : 25 ml
Poids (impériale) 0,02 lb
Poids (métrique) 10 g