Learn More
Bollé Safety Lunettes de sécurité transparentes Slam
Code produit 11913584 Tous les produits Bollé Safety Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nb par paquet:
10/boîte
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nb par paquet Conditionnement
11913584 10/boîte 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 11913584 Fournisseur Bollé Safety Code fournisseur SLAPSI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.07€
    53.67€ / 10 pièces
    Économisez 7.40€
    12% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 16-12-2026
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Élégantes et faciles à porter. Le modèle SLAM offre une protection en tout temps tout en offrant un confort imbattable
  • Ajustement enveloppant
  • Vision panoramique
  • Branches droites confortables
  • Cordon réglable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Revêtement de la lentille Antibuée, Antirayures
Type de produit Lunettes de sécurité
Nb par paquet 10/boîte