Learn More
Étalon d’analyse des échantillons de pointe I pour CLP, SPEX CertiPrep™
Tous les produits SPEX Certiprep ProduitsDescription
Includes
NIST Certificat d’analyse traçable accrédité conformément à la norme ISO/CEI 17025 et au Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
| Analyte | Concentration |
|---|---|
| Al | 200μg/ml |
| As | 200μg/ml |
| Ba | 200μg/ml |
| Se | 200μg/ml |
| Tl | 200μg/ml |
| Fe | 100μg/ml |
| Co | 50μg/ml |
| Mn | 50μg/ml |
| Ni | 50μg/ml |
| Pb | 50μg/ml |
| Sb | 50μg/ml |
| V | 50μg/ml |
| Zn | 50μg/ml |
| Cu | 25μg/ml |
| Cr | 20μg/ml |
| Ag | 5μg/ml |
| Plus | 5μg/ml |
| Cd | 5 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour les guides ISO/CEI 17025 et ISO/CEI 34 et certifié par UL-DQS selon la norme ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | ICP Spike Sample 1 |
| Conditionnement | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
| Concentration or Composition Notes | Jusqu’à 68 éléments sont numérisés avec des valeurs trouvées pour ICP et des normes ICP-MS. La valeur trouvée des traces d’impuretés métalliques est indiquée sur le certificat d’analyse. |
| Technique | GC-MS |
| À utiliser avec (équipement) | AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques |
| Type | Matériel de référence certifié |
| Solvent or Matrix | Acide nitrique/acide tartarique trace/fluorure d’hydrogène trace |
| Quantité | 500 ml |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Components in 5% HNO3/tr Tartaric Acid/tr HF: Al •200μg/mL Sb •50μg/mL As •200μg/mL Ba •200μg/mL Be •5μg/mL Cd •5μg/mL Cr •20μg/mL Co •50μg/mL Cu •25μg/mL Fe •100μg/mL Pb •50μg/mL Mn •50μg/mL Ni •50μg/mL Se •200μg/mL Ag •5μg/mL Tl •200μg/mL V •50μg/mL Zn •50μg/mL |
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire