Learn More
Buerkle™ Ensemble de plateaux de laboratoire pour bac de déversement
Code produit. p-8002770 Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Comprend:
Ensemble de 4 plateaux imbriqués
Ensemble de 6 plateaux imbriqués
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11931651
Marque: Buerkle™ 42010095
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez l’ensemble de plateaux en PP à emboîter Buerkle™ dans votre laboratoire. Cet ensemble de plateaux ne convient pas aux armoires à température contrôlée ni aux lave-vaisselles et résiste à des températures allant jusqu’à +60°C (brièvement jusqu’à +80°C.)
  • Disponibles en ensemble de 4 ou 6 plateaux ;
  • Polypropylène, blanc
  • Fabriqués par moulage par injection
  • Les plateaux peuvent être emboîtés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 10 L
Dimensions (L x l x H) 180 x 230 x 42 mm, 250 x 310 x 65 mm, 310 x 370 x 75 mm, 420 x 520 x 120 mm
Couleur Blanc
Hauteur (métrique) 120 mm, 42 mm, 65 mm, 75 mm
Longueur (métrique) 180 mm, 250 mm, 310 mm, 420 mm
Matériau Polypropylène
Type Ensemble de plateaux de laboratoire
Largeur (métrique) 230 mm, 310 mm, 370 mm, 520 mm
Comprend Ensemble de 4 plateaux imbriqués
Longueur (impériale) 12,2 po, 16,53 po, 7,08 po, 9,84 po.
Hauteur (impériale) 1,65 po, 2,55 po, 2,95 po, 4,72 po.
Forme Rectangulaires
Largeur (impériale) 12,2 po, 14,56 po, 20,47 po, 9,05 po.
Autoclavable Not Autoclavable
Stérilité Non-sterile