Learn More
Buerkle™ Plateau de rétention de laboratoire
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 l
3 l
5 l
10 L
21 L
39 l
Conditionnement:
1 pièce
Description
Ces plateaux de laboratoire sont pratiques et polyvalents. Ils peuvent être imbriqués lorsqu’ils sont vides et sont durables, incassables et résistants à la flexion. Convient également comme plateau de rétention pour substances agressives dangereuses pour l’environnement, pour les travaux de laboratoire, comme plateau de gravure, porte-instruments, plateau de médicaments, outil de développement photographique, plateau de présentation des échantillons ou des denrées alimentaires.
- Polypropylène, blanc
- Fabriqués par moulage par injection, et non par emboutissage profond
- Les plateaux peuvent être emboîtés
- Ne conviennent pas aux armoires à température contrôlée ou aux lave-vaisselles
- Résistance à la température jusqu’à +60°C (brièvement jusqu’à +80°C)
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 21 L |
| Dimensions (L x l) | 430 x 530 mm (base) |
| Dimensions (L x l x H) | 534 x 634 x 140 mm |
| Couleur | Blanc |
| Hauteur (métrique) | 140 mm (bord extérieur) |
| Longueur (métrique) | 400 mm (base intérieure), 430 mm (base extérieure), 534 mm (bordure extérieure) |
| Matériau | Polypropylène |
| Type | Plateau de laboratoire |
| Largeur (métrique) | 500 mm (base intérieure), 530 mm (base extérieure), 634 mm (bordure extérieure) |
| Forme | Rectangulaires |
| Afficher plus |