Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Barreau d’agitation magnétique octogonal Spinbar
Les barreaux d’agitation magnétiques octogonaux avec anneau de rotation intégré sont les plus utilisés
Marque: Bel-Art™ SP Scienceware™ F37109-0007
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- L’aimant Alnico encapsulé dans un revêtement à faible friction en PTFE Téflon™ de qualité FDA et USP classe VI ; Durable et inerte
- Le profilé interrompu offre une plus grande surface et une turbulence accrue par rapport à la surface lisse des barreaux cylindriques
- L’anneau de rotation limite la friction et le broutement
- Autoclavable
- Fabriqué dans des établissements certifiés ISO 9001:2008, tel qu’indiqué dans la certification SGS
Spécification
Rouge | |
0.3125 po | |
8mm | |
Aimant Alnico | |
Barreau d’agitation |
Barreau d’agitation magnétique octogonal | |
0.875 po | |
22.2 mm | |
Octogonale |