Learn More
MP Biomedicals™ SPINeasy™ DNA Kit for Microbiome
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
50 préparations
Conditionnement:
1 kit
Description
- SPINeasy DNA Kit for Microbiome allows for efficient and unbiased lysis of microbes, including gram positive and negative bacteria, fungi, protozoans, and viruses found in various swab, body fluid, stool, soil, and water samples.
- This kit features a highly effective lysis system and silica membrane spin column technology. With the use of specially formulated Buffer MB1 and Lysing Matrix E in combination with FastPrep instruments from MP Biomedicals, efficient lysis of various samples can be achieved within seconds.
- Provided with the kit, Column MB and kit buffers are designed to deliver gDNA of high yield and purity in fewer steps, ready for downstream applications such as qPCR, restriction digestion, and sequencing.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Store at Room Temperature, Dry Environment |
| Isolation Technology | Spin Column |
| Type d’échantillon | Swabs, Sputum, Body Fluids, Stool, and Environmental Samples (e.g. soil and water) |
| Comprend | Lysing Matrix E (50 ea), RNase A Solution (2 mL), Buffer MB1 (45 mL), Buffer MB2 (17 mL), Buffer MB3 (21 mL × 2), Buffer MB4 (28 mL), Buffer MB5 (20 mL × 2), Buffer MB6 (10 mL), Column MB (50 ea), 1.5 mL Collection Tubes (50 ea) |
| Quantité | 50 préparations |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- SPINeasy DNA Kit for Microbiome
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: Isopropanol, Guanidine Hydrochloride
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.