Learn More
MP Biomedicals™ SPINeasy™ Host Depletion Microbial DNA Kit
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
50 préparations
Conditionnement:
50 préparations
Description
- The SPINeasy Host Depletion Microbial DNA Kit provides an easy-to-use workflow to isolate and enrich microbial DNA from samples containing high amounts of host DNA. Host DNA contamination is common in samples such as swabs and bodily fluids. The presence of high amounts of human DNA can limit the application and sensitivity of downstream shotgun metagenomic sequencing or microbiome analysis, as most of the extracted DNA is from human and not microbial origin.
- The SPINeasy Host Depletion Microbial DNA Kit provides efficient reduction of host DNA from these samples by selective lysis of host cells with our specially formulated Host Lysis Buffer. Host DNA, which has been released into the solution, is then removed from the supernatant through centrifugation. A further host depletion treatment provides enzymatic degradation of any remaining host DNA, as well as DNA coming from dead microbial cells. Finally, the remaining intact microbial cells are lysed through a combination of specially formulated buffers and highly efficient homogenization using FastPrep instruments from MP Biomedicals. Enriched microbial DNA is then purified using a convenient silica membrane spin-column technology workflow and ready for downstream molecular applications, such as PCR and NGS.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Store at Room Temperature, Dry Environment |
| Isolation Technology | Spin Column |
| Type d’échantillon | Saliva, Swabs, Bodily Fluid |
| Comprend | 12 mL Equilibration buffer,50x Lysing Matrix E, 60 mL Host Lysis Buffer, 6 mL Host Depletion Buffer, 1 Vial Host Depletion Enzyme HDE, 200 μL HDE Reconstitution Buffer, 12 mL Microbial Selection Buffer, 40 mL Microbial Lysis Buffer, 30 mL Wash Buffer HD1, 6 mL Wash Buffer HD2, 6 mL Wash Buffer HD, 50x Column HD with collection tubes |
| Quantité | 50 préparations |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- SPINeasy Host Depletion Microbial DNA Kit
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: Guanidine Hydrochloride, Manganese Sulfate Monohydrate, Calcium Chloride, TRITONX-100
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.