Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condenseurs à serpentin, avec olives en verre
Click to view available options
Longueur (métrique):
400 mm
500 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Condenseurs à serpentin pour le refroidissement des condensats
- Avec rodage NS et cône NS
- Raccordement d’eau : olives en verre
- En tubulure DURAN™
Spécification
Spécification
| Longueur (métrique) | 400 mm |
| Numéro du joint conique standard | NS 29/32 |