Learn More
Buerkle™ Vis en spirale pour échantillonneur PowerProof™
PowderProof est la solution professionnelle éprouvée pour l’échantillonnage mobile de poudres et de granulés. Différentes lances et vis sans fin peuvent être fixées à l’unité d’entraînement robuste et retirées sans difficulté. Acier inoxydable V4A (1,4404)
Marque: Buerkle™ 5302-0912
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.48850kg
Description
PowderProof est la solution professionnelle éprouvée pour l’échantillonnage mobile de poudres et de granulés. Différentes lances et vis sans fin peuvent être fixées à l’unité d’entraînement robuste et retirées sans difficulté. Acier inoxydable V4A (1,4404)Spécification
Acier inoxydable (V4A) | |
Pour poudres jusqu’à 2 mm de diamètre | |
90 cm |