Learn More
Buerkle™ Vis en spirale pour échantillonneur PowerProof™
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
30 cm
90 cm
À utiliser avec (application):
PowderProof pour granulés de 2 à 4 mm de diamètre
PowderProof pour granulés de 2 à 4 mm de diamètre.
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Pièce de rechange pour échantillonneur Buerkle™ PowderProof™
Spécification
Spécification
| Type de produit | Vis à spirale |
| Matériau | Acier inoxydable (V4A) |
| Autoclavable | Autoclavable |
| À utiliser avec (application) | PowderProof pour granulés de 2 à 4 mm de diamètre. |
| Longueur (métrique) | 90 cm |