Learn More
Spiramycine I, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Spiramycin I |
| CAS | 24916-50-5 |
| Noms d’analytes ou de composants | Spiramycin I |
| Conditions d’expédition | +20 °C |
| Formule moléculaire | C43 H74 N2 O14 |
| Certifications/Conformité | ISO/CEI 17025 |
| Formule InChI | InChI=1S/C43H74N2O14/c1-24-21-29(19-20-46)39(59-42-37(49)36(45(9)10)38(27(4)56-42)58-35-23-43(6,51)41(50)28(5)55-35)40(52-11)31(47)22-33(48)53-25(2)15-13-12-14-16-32(24)57-34-18-17-30(44(7)8)26(3)54-34/h12-14,16,20,24-32,34-42,47,49-51H,15,17-19,21-23H2,1-11H3/b13-12+,16-14+/t24-,25-,26-,27-,28+,29+,30+,31-,32+,34+,35+,36-,37-,38-,39+,40+,41+,42+,43-/m1/s1 |
| SMILES | CO[C@H]1[C@H](O)CC(=O)O[C@H](C)C\C=C\C=C\[C@H](O[C@H]2CC[C@@H]([C@@H](C)O2)N(C)C)[C@H](C)C[C@H](CC=O)[C@@H]1O[C@@H]3O[C@H](C)[C@@H](O[C@H]4C[C@@](C)(O)[C@@H](O)[C@H](C)O4)[C@@H]([C@H]3O)N(C)C |
| Nom IUPAC | 2-[(4R,5S,6S,7R,9R,10R,11E,13E,16R)-6-[(2S,3R,4R,5S,6R)-5-[(2S,4R,5S,6S)-4,5-dihidroxi-4,6-dimetiloxan-2-il]oxi-4-(dimetilamino)-3-hidroxi-6-metiloxan-2-il]oxi-10-[(2R,5S,6R)-5-(dimetilamino)-6-metiloxan-2-il]oxi-4-hidroxi-5-metoxi-9,16-dimetil-2-oxo-1-oxaciclohexadeca-11,13-dien-7-il]acetaldehído |
| Poids moléculaire (g/mol) | 843.05 |
| Afficher plus |