Learn More
Spiro[1,3-dioxolan-2,3′-estra-5′(10′),9′(11′)-dien]-17′-one, Mikromol™
Code produit 17959679
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17959679 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17959679 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1274.020025
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Spiro[1,3-dioxolan-2,3′-estra-5′(10′),9′(11′)-dien]-17′-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione 3-Ethylene Ketal
CAS 5571-36-8
Noms d’analytes ou de composants Estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione 3-Ethylene Ketal
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C20 H26 O3
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione, cyclic 3-(1,2-ethanediyl acetal), Estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione, cyclic 3-(ethylene acetal) (7CI,8CI), Spiro[3H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,2'-[1,3]dioxolane], estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione deriv., 3,3-(Ethylenedioxy)estra-5(10),9(11)-dien-17-one, Spiro[1,3-dioxolan-2,3′-estra-5′(10′),9′(11′)-dien]-17′-one, Dienogest Imp. L (EP), Dienogest Impurity L
Formule InChI InChI=1S/C20H26O3/c1-19-8-6-15-14-7-9-20(22-10-11-23-20)12-13(14)2-3-16(15)17(19)4-5-18(19)21/h6,16-17H,2-5,7-12H2,1H3/t16-,17+,19+/m1/s1
SMILES C[C@]12CC=C3[C@@H](CCC4=C3CCC5(C4)OCCO5)[C@@H]1CCC2=O
Nom IUPAC (8S,13S,14S)-13-metilespiro[1,2,4,6,7,8,12,14,15,16-decahidrociclopenta[a]fenantreno-3,2'-1,3-dioxolano]-17-ona
Poids moléculaire (g/mol) 314.42
Quantité 25 mg
Poids de la formule 314,1882 g/mol