Learn More
Spirodiclofen, MedChemExpress
Code produit. 16488466
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Code produit. 16488466
Marque: Medchem Express HYB0826
MedChemExpress Spirodiclofen is a broad spectrum acaricide acting via lipid biosynthesis inhibition (LBI) with no cross resistance to currently available acaricides and with additional insecticidal properties.
Spirodiclofen is a broad spectrum acaricide acting via lipid biosynthesis inhibition (LBI) with no cross resistance to currently available acaricides and with additional insecticidal properties.
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Spirodiclofen
CAS 148477-71-8
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H24Cl2O4
Quantité 100 mg
Synonyme BAJ-2740
Informations sur la solubilité DMSO : 120 mg/mL (291.74 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 120 mg/mL (291.74 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCC(C)(C)C(OC1=C(C2=CC=C(Cl)C=C2Cl)C(OC13CCCCC3)=O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 411.32
Poids de la formule 411.32
Pourcentage de pureté 99.92%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt