Learn More
Novus Biologicals™ Spleen Tissue Slides (Normal)- Paraffin
Code produit 18759083 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Spleen Tissue Slides (Normal)
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
18759083 Spleen Tissue Slides (Normal)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27950
Code produit 18759083 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur NBP230202
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    314.00€
    296.10€ / 5 pièces
    Économisez 17.90€
    5% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 02-10-2026
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27950
These slides are paraffin coated to prevent sample oxidization, it is recommended that slides are first de-paraffinized by baking at 60 degrees C for 1 hour in a vertical orientation prior to performing antigen retrieval procedures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Réactivité croisée Human
Type Spleen Tissue Slides (Normal)
À utiliser avec (application) Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, In-situ Hybridization, Nucleic Acid Extraction
État réglementaire This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis.
Espèces Human
État des tissus Normal