Description
- Les flacons à sérum contiennent de petits échantillons pour le séchage par lots sur un plateau
- Ils peuvent aussi être connectés aux ports de soupapes sur les chambres de séchage et les collecteurs
- Bouchons fendus pour faciliter l’étanchéité vendus séparément
Spécification
Spécification
| Description | Bouchon fendu |
| Diamètre (métrique) du bouchon | 13 mm |
| À utiliser avec (application) | Séchage de petits échantillons |
| À utiliser avec (équipement) | Flacons à sérum 2 ml et 3 ml |
| Quantité | 100/boîte |
| Matériau | Caoutchouc |
| Type de produit | Bouchon pour flacon à sérum |
| Forme | Rond |