Learn More
Trajan™ Seringue à aiguille fixe CTC PAL
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
22 G
23 G
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure:
0,63 mm
0,72 mm
Type de pointe d’aiguille:
Cône
Orifice latéral
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Solutions de haute qualité pour la manipulation des liquides
- Résultats exacts et reproductibles
Spécification
Spécification
| Description | Non étanche au gaz |
| Calibre d’aiguille | 23 G |
| Diamètre (impériale) de l’aiguille intérieure | 0,004 in |
| Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure | 0,11 mm |
| Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure | 0,024 in |
| Diamètre (métrique) externe | 6,5 mm |
| Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure | 0,63 mm |
| À utiliser avec (application) | Chromatographie en phase gazeuse |
| Longueur (impériale) de l’aiguille | 1,96 in |
| Longueur (métrique) | 50 mm |
| Afficher plus |