Learn More
Trajan™ Seringue à aiguille fixe CTC PAL
Code produit. 12957506
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
22 G
23 G
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure:
0,63 mm
0,72 mm
Type de pointe d’aiguille:
Cône
Orifice latéral
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12957506
Marque: Trajan™ 002983
Le corps en verre borosilicaté et les aiguilles en acier inox offrent force et inertie. Le support permet une évaluation rapide et précise du volume.
  • Solutions de haute qualité pour la manipulation des liquides
  • Résultats exacts et reproductibles
Spécification
Description Étanche au gaz
Calibre d’aiguille 22 G
Diamètre (métrique) externe 0,72 mm
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure 0,72 mm
Type de produit Seringue à aiguille fixe
Modèle 10F-CTC-GT-5/0.72H
Quantité 1 de chaque
Volume (métrique) 10 μl
Type de pointe d’aiguille Orifice latéral