Learn More
MP Biomedicals™ Écrou à cliquet à rayons
Code produit. 11411535 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
FastPrep-24™ Classic
Conditionnement:
2 pièces
Code produit. 11411535
Marque: MP Biomedicals™ 116004510
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser avec FastPrep-24
Bouton de fixation pour FastPreps-24™ utilisé pour verrouiller le tube plus ancien sur l’assemblage à 3 étapes.
Informations sur la commande
dimType
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Replacement securing knob used to lock the adapter on 3 step assembly.
À utiliser avec (équipement) FastPrep-24™ Classic
Quantité d’emballage 2 Paquets
Sauf indication contraire, les produits sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.