Learn More
Buerkle™ Spatule-cuillère, acier inox
Code produit. 16369551 Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
180 mm
300 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 16369551
Marque: Buerkle™ 53860025
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La spatule-cuillère en acier inox peut être utilisée dans de nombreuses applications. La cuillère polyvalente double face se compose d’une cuillère d’un côté et d’une spatule de l’autre. La cuillère polyvalente est idéale pour une utilisation en chimie, dans l’industrie pharmaceutique, dans les cosmétiques et l’agroalimentaire.
  • Fonction double face, cuillère d’un côté et spatule de l’autre
  • Acier inox (1.4301), fabriquée à partir d’une seule pièce
  • Finition polie ultra-brillante
  • Aucun contour, fissures ou creux, ce qui évite le dépôt de résidus de produit ou les agents nettoyants et exclut la possibilité de contamination croisée ou de présence d’impuretés
  • Pour l’échantillonnage et le traitement d’une variété de milieux tels que les poudres, les granulés, les pâtes et les liquides
  • Idéale pour une utilisation en chimie, dans l’industrie pharmaceutique, dans les cosmétiques et l’agroalimentaire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 1
Description Cuillère Poly
Autoclavable Autoclavable
Forme Flat Spatula End, Spoon End
Capacité (impériale) 0,37 oz.
Capacité (métrique) 11 mL
Couleur Argent
Certifications/Conformité Certificat de matériel
Type de produit Cuiller poly
À utiliser avec (application) Denrées alimentaires
Couleur de la poignée Argent
Longueur (impériale) 11,81 in
Matériau de la lame Acier inoxydable (1,4301)
Matériau de la poignée Acier inoxydable (1,4301)
Matériau Acier inoxydable (4301)
Longueur (métrique) 300 mm