Learn More
uvex Chaussure basse PU 65922 noire sport - Largeur 11
Code produit 17242581 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Conditionnement:
1 paire
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
17242581 35 1 paire
17252581 36 1 paire
17262581 37 1 paire
17272581 38 1 paire
17282581 39 1 paire
17292581 40 1 paire
17202591 41 1 paire
17212591 42 1 paire
17222591 43 1 paire
17232591 44 1 paire
17242591 45 1 paire
17252591 46 1 paire
17262591 47 1 paire
17272591 48 1 paire
17282591 49 1 paire
17292591 50 1 paire
17202601 51 1 paire
17212601 52 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Code produit 17242581 Fournisseur uvex Code fournisseur 6592235
Expédition estimée: 10-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Offre un excellent confort ; faible poids, matériaux de haute technologie optimisant la température et semelle ergonomique
Uvex Chaussure de sport 1 avec semelle intermédiaire noire 6592.2 S3 SRC
  • Chaussures de sécurité S3 modernes, ultra-légères et flexibles
  • Fabriquées à partir de matériaux synthétiques, adaptés aux personnes allergiques au chrome
  • Tous les matériaux des semelles sont exempts de silicones, de plastifiants et d’autres substances présentant une altération du mouillage de peinture
  • Conformité aux spécifications DES avec une résistance aux fuites inférieure à 35 mégohms
  • 100 % sans métal Uvex Xenova™ bout renforcé
  • Conception compacte, forme anatomique, bonne stabilité latérale, aucune conductivité thermique
  • Semelle externe ergonomique comprenant du polyuréthane double densité avec d’excellentes propriétés antidérapantes
  • La semelle intermédiaire non métallique et résistante à la pénétration, conformément aux normes de sécurité les plus récentes, ne limite pas la flexibilité
  • Conçues grâce à la nouvelle technologie pour un confort exceptionnel
  • Construction pratiquement sans coutures faite à partir de matériaux haute technologie pour éliminer les points de pression
  • Semelle intérieure confortable antistatique amovible, avec système de transfert de l’humidité et absorption supplémentaire des chocs autour du talon et de l’avant-pied
  • Languette et col rembourrés et souples
  • Pour une utilisation non intensive
  • Certifié avec Uvex Medicare prend en charge les semelles orthopédiques individuelles et les ajustements personnalisés de la semelle, tels que l'augmentation globale, l'augmentation interne et externe, et d'autres solutions.
  • Article n° 6592.2
  • Norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Tailles : 35 à 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Noir
Matériau Microvelours
Dimensions 35
Matériau de la semelle Polyuréthane double densité (PU/PU)
Matériau au niveau des orteils Composite
Jetable Réutilisable
Certifications / conformité (Europe) EN ISO 20345:2011
Sexe Unisexe
Ajustement Largeur standard
Modèle Uvex 1
Sans latex Oui
Waterproof Non
EN ISO 20345 S3
Slip Resistance Rating SRC
Type de produit Chaussure de sécurité ESD