Learn More
uvex Chaussure basse PU 65964 noire sport - Largeur 14
Code produit 17292891 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Conditionnement:
1 paire
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17292891 44 1 paire
17202891 35 1 paire
17212891 36 1 paire
17222891 37 1 paire
17232891 38 1 paire
17242891 39 1 paire
17252891 40 1 paire
17262891 41 1 paire
17272891 42 1 paire
17282891 43 1 paire
17202901 45 1 paire
17212901 46 1 paire
17222901 47 1 paire
17232901 48 1 paire
17242901 49 1 paire
17252901 50 1 paire
17262901 51 1 paire
17272901 52 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Code produit 17292891 Fournisseur uvex Code fournisseur 6596444
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    145.00€
    130.35€ / 1 paires
    Économisez 14.65€
    10% de réduction
Expédition estimée: 11-12-2026
Offre un excellent confort avec une conception sportive ; faible poids, matériaux de haute technologie optimisant la température et semelle ergonomique
Uvex 1 Chaussure de sport 6596.4 S3 SRC
  • Chaussures de sécurité S3 modernes, ultra-légères et flexibles
  • Fabriquées à partir de matériaux synthétiques, adaptés aux personnes allergiques au chrome
  • Tous les matériaux des semelles sont exempts de silicones, de plastifiants et d’autres substances présentant une altération du mouillage de peinture
  • Conformité aux spécifications DES avec une résistance aux fuites inférieure à 35 mégohms
  • 100 % sans métal Uvex Xenova™ bout renforcé
  • Conception compacte, forme anatomique, bonne stabilité, pas de conductivité thermique
  • Semelle externe ergonomique comprenant du polyuréthane double densité avec d’excellentes propriétés antidérapantes
  • La semelle intermédiaire non métallique résistante à la pénétration, conformément aux normes de sécurité les plus récentes, ne limite pas la flexibilité
  • Conçues grâce à la nouvelle technologie hautes performances pour un confort exceptionnel, matériaux optimisant la température et respirants
  • Construction pratiquement sans coutures faite à partir de matériaux haute technologie pour éliminer les points de pression
  • Semelle intérieure confortable antistatique amovible, avec système de transfert de l’humidité et absorption supplémentaire des chocs autour du talon et de l’avant-pied
  • Languette et col rembourrés et souples
  • Pour une utilisation non intensive
  • Certifié avec Uvex Medicare prend en charge les semelles orthopédiques individuelles et les ajustements personnalisés de la semelle, tels que l'augmentation globale, l'augmentation interne et externe, et d'autres solutions.
  • Article n° 6596,4
  • Norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Tailles : 35 à 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Noir
Matériau Microvelours
Dimensions 44
Matériau de la semelle Polyuréthane double densité (PU/PU)
Matériau au niveau des orteils Composite
Jetable Réutilisable
Certifications / conformité (Europe) EN ISO 20345:2011
Sexe Unisexe
Ajustement Largeur large
Modèle Uvex 1
Sans latex Oui
Waterproof Non
EN ISO 20345 S3
Slip Resistance Rating SRC
Type de produit Chaussure de sécurité ESD