Learn More
Descripción
Uvex 1 Chaussure de sport 6598.8 S1 SRC
- Chaussures de sécurité S1 modernes, ultra-légères et flexibles
- Fabriquées à partir de matériaux synthétiques, adaptés aux personnes allergiques au chrome
- Tous les matériaux des semelles sont exempts de silicones, de plastifiants et d’autres substances présentant une altération du mouillage de peinture
- Conformité aux spécifications DES avec une résistance aux fuites inférieure à 35 mégohms
- 100 % sans métal Uvex Xenova™ bout renforcé
- Conception compacte, forme anatomique, bonne stabilité latérale, aucune conductivité thermique
- Semelle externe ergonomique comprenant du polyuréthane double densité avec d’excellentes propriétés antidérapantes
- Conçues grâce à la nouvelle technologie hautes performances pour un confort exceptionnel, matériaux optimisant la température et respirants
- Construction pratiquement sans coutures faite à partir de matériaux haute technologie pour éliminer les points de pression
- Semelle intérieure confortable antistatique amovible, avec système de transfert de l’humidité et absorption supplémentaire des chocs autour du talon et de l’avant-pied
- Languette et col rembourrés et souples
- Pour une utilisation non intensive
- Certifié avec Uvex Medicare prend en charge les semelles orthopédiques individuelles et les ajustements personnalisés de la semelle, tels que l'augmentation globale, l'augmentation interne et externe, et d'autres solutions.
- Article n° 6598,8
- Norme EN ISO 20345:2011 S1 SRC
- Tailles : 35 à 52
Especificaciones
Especificaciones
| Couleur | Noir |
| Matériau | Textile |
| Dimensions | 48 |
| Matériau de la semelle | Polyuréthane double densité (PU/PU) |
| Matériau au niveau des orteils | Composite |
| Jetable | Réutilisable |
| Certifications / conformité (Europe) | EN ISO 20345:2011 |
| Sexe | Unisexe |
| Ajustement | Largeur standard |
| Modèle | Uvex 1 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?