Learn More
Haldenwanger™ Mortier à bec verseur
Code produit. 12005133
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
50mm
70 mm
80 mm
115mm
180mm
240 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Code produit. 12005133
Marque: Haldenwanger™ L 55/00/RAUH
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Spécification
Capacité (métrique) 20mL
Diamètre (métrique) externe 50mm
Type de produit Mortier
Comprend Avec bec verseur
Type Mortier