Learn More
GVS Masque Elipse SPR505 avec filtres B1P3
Description
Ce masque est recommandé pour la fabrication de gaz et de poussières inorganiques, notamment contenant de l'iode, du chlore ou du formaldéhyde, comme dans les secteurs de l'isolation, des produits industriels ou de consommation, de la séparation des métaux et de la microélectronique.
- Extrêmement léger et compact pour offrir à celui qui le porte un confort maximal.
- Il offre un champ de vision complet sans interférer avec les autres protections oculaires ou auditives que les utilisateurs sont tenus de porter.
- Faible résistance respiratoire pour réduire le risque de fatigue de l'utilisateur et améliorer le confort.
- Les filtres ont une durée de vie allant jusqu'à 3 ans et peuvent être facilement remplacés.
- Fabriqué en élastomère thermoplastique souple et inodore, hypoallergénique (sans latex ni silicone), et doté d'un bandeau facile à ajuster.
- Certifications : Corps de masque EN140 : 1998. Filtres B1P3 RD EN14387: 2004 + A1: 2008. CE 2797
Spécification
Spécification
| Couleur | Bleu |
| Jetable | Réutilisable |
| Type de filtre | B1P3 |