Learn More
Edmund Bühler GmbH™ Pince à ressort
Product Code. 10314821
Click to view available options
Capacité:
25 ml
50 ml
100 mL
250 ml
500 mL
1 000 ml
2 000 ml
Unit Size:
1 pièce
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10314821
Brand: Edmund Bühler GmbH™ 0009 648
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Fixez les flacons Erlenmeyer sur le plateau universel
  • En acier inox
  • Pour la fixation des flacons Erlenmeyer sur le plateau universel
  • Les tailles sont liées aux flacons Erlenmeyer, mais elles sont également adaptées aux flacons à fond rond, béchers, etc.
Specifications
Capacité 1 000 ml
Type de produit Pince à ressort
Matériau Acier inoxydable