Learn More
Julabo™ Pince à ressort pour bain-marie à agitation
Code produit. 10311742
Click to view available options
Type:
Ensemble de pinces à ressort
Pince à ressort
Capacité:
12 ressorts L de 135 mm et 5 ressorts L de 190 mm
200 flacons Erlenmeyer de 250 ml
Flacon Erlenmeyer de 10 ml
Flacon Erlenmeyer de 100 ml
Flacon Erlenmeyer de 25 ml
Flacon Erlenmeyer de 300 ml
Flacon Erlenmeyer de 500 ml
Flacon Erlenmeyer de 50 ml
Flacons Erlenmeyer de 1 000 ml
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10311742
missing translation for 'mfr': Julabo™ 8970601
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.