Learn More
Julabo™ Pince à ressort pour bain-marie à agitation
Code produit. 10645561
Click to view available options
Type:
Ensemble de pinces à ressort
Pince à ressort
Capacité:
12 ressorts L de 135 mm et 5 ressorts L de 190 mm
200 flacons Erlenmeyer de 250 ml
Flacon Erlenmeyer de 10 ml
Flacon Erlenmeyer de 100 ml
Flacon Erlenmeyer de 25 ml
Flacon Erlenmeyer de 300 ml
Flacon Erlenmeyer de 500 ml
Flacon Erlenmeyer de 50 ml
Flacons Erlenmeyer de 1 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10645561
Marque: Julabo™ 8970604
Il en reste null
Spécification
À utiliser avec (équipement) Bain-marie à agitation SW22, SW23
Type Pince à ressort
Capacité Flacon Erlenmeyer de 100 ml