Learn More
BRAND™ Clip à ressort
Code produit. 10097390 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
32 mm
51 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10097390
Marque: BRAND™ 76045
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Clips à ressort conçus pour le montage mural de composants d’appareils cylindriques.
  • Acier à ressort, enduit de zinc et de PE
  • Ne raient pas
  • Bonne résistance chimique
  • Pour le montage mural de composants d’appareils cylindriques tels que des tuyaux, des tubulures, etc.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Clip à ressort
Matériau Zinc, acier revêtu de PE
Comprend 1 alésage, 4 mm
Diamètre (métrique) 32 mm
Revêtement Polyethylene