Learn More
BRAND™ Clip à ressort
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
32 mm
51 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Acier à ressort, enduit de zinc et de PE
- Ne raient pas
- Bonne résistance chimique
- Pour le montage mural de composants d’appareils cylindriques tels que des tuyaux, des tubulures, etc.
Spécification
Spécification
| Type | Clip à ressort |
| Matériau | Zinc, acier revêtu de PE |
| Comprend | 1 alésage, 4 mm |
| Diamètre (métrique) | 32 mm |
| Revêtement | Polyethylene |