Learn More
Beckman Coulter™ SPRIselect™
Click to view available options
Quantité:
5mL
60mL
Conditionnement:
5mL
60mL
Description
Proprietary SPRI paramagnetic bead-based chemistry provides:
- Tunable fragment size selection to suit specific applications
- Predictable, consistent size selection between runs and reagent lots
- Compatibility with manual and automated processing
- Customizable size selection: from 150 to 800 base pairs
- Suitable for manual or automated workflows; can be run on Biomek platforms
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 15-30°C |
| Forme | Liquide |
| Format | Liquid |
| À utiliser avec (équipement) | Automated processing systems, e.g. Biomek |
| Normes de matrice et de taille | Tunable size selection from 150 to 800 base pairs |
| pH | 8.0 - 8.4 |
| Quantité | 5mL |
| À utiliser avec (application) | Standard PCR |
| Type d’échantillon | Nucleic Acid |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.