missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
JRI Maxant™ Enregistreur numérique N2 SPY RFN
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-30°C à +70°C
Conditionnement:
1 pièce
Descripción
Système de surveillance et de traçabilité SPY
• Transmission sans fil, radio ou Ethernet
• Surveillance en temps réel
• Enregistreurs sondes internes, externes
• Paramètres mesurables: T°C, %HR, pression différentielle, CO2...
• Système de surveillance et de traçabilité sans fil, modulable et convivial, apportant sécurité et gain de temps
• Conforme aux réglementations HACCP, GBEA, accréditations COFRAC, BPH..
• Transmission des alarmes par SMS, mail, appel vocal..
• Boitier avec oeillet de fixation pour antivol
• A compléter par un modem de communication enregistreur/PC, type USB ou Ethernet et logiciel
• De multiples configuration sont possibles
• Enregisteur numérique t°c, %HR, contact
• Indication de la mesure, de dépassement de seuil, du remplissage de la mémoire, du niveau de réception radio
• A compléter par sonde numérique température ou température/humidité
• Pile interchangeable
• Dispose de sondes plug and play
• Panachage possible des entrées sur la version 2 voies
• Enregistreur Spy RF t°c, HR externe 2 voies
• Transmission sans fil, radio ou Ethernet
• Surveillance en temps réel
• Enregistreurs sondes internes, externes
• Paramètres mesurables: T°C, %HR, pression différentielle, CO2...
• Système de surveillance et de traçabilité sans fil, modulable et convivial, apportant sécurité et gain de temps
• Conforme aux réglementations HACCP, GBEA, accréditations COFRAC, BPH..
• Transmission des alarmes par SMS, mail, appel vocal..
• Boitier avec oeillet de fixation pour antivol
• A compléter par un modem de communication enregistreur/PC, type USB ou Ethernet et logiciel
• De multiples configuration sont possibles
• Enregisteur numérique t°c, %HR, contact
• Indication de la mesure, de dépassement de seuil, du remplissage de la mémoire, du niveau de réception radio
• A compléter par sonde numérique température ou température/humidité
• Pile interchangeable
• Dispose de sondes plug and play
• Panachage possible des entrées sur la version 2 voies
• Enregistreur Spy RF t°c, HR externe 2 voies
Especificaciones
Especificaciones
| Plage de températures (métrique) | -30°C à +70°C |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido