Learn More
JRI Maxant™ Enregistreur universel SPY RFU U1 sans sonde
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-30°C à +70°C
Conditionnement:
1 pièce
Description
Système de surveillance et de traçabilité SPY
• Transmission sans fil, radio ou Ethernet
• Surveillance en temps réel
• Enregistreurs sondes internes, externes
• Paramètres mesurables: T°C, %HR, pression différentielle, CO2...
• Système de surveillance et de traçabilité sans fil, modulable et convivial, apportant sécurité et gain de temps
• Conforme aux réglementations HACCP, GBEA, accréditations COFRAC, BPH..
• Transmission des alarmes par SMS, mail, appel vocal..
• Boitier avec oeillet de fixation pour antivol
• A compléter par un modem de communication enregistreur/PC, type USB ou Ethernet et logiciel
• De multiples configuration sont possibles
• Enregisteur température universel sonde externe
• Indication de la mesure, de dépassement de seuil, du remplissage de la mémoire, du niveau de réception radio
• Pile interchangeable
• Panachage possible des entrées sur la version 2 voies
• Enregistreur Spy RF universel sonde externe 1 voie
• Transmission sans fil, radio ou Ethernet
• Surveillance en temps réel
• Enregistreurs sondes internes, externes
• Paramètres mesurables: T°C, %HR, pression différentielle, CO2...
• Système de surveillance et de traçabilité sans fil, modulable et convivial, apportant sécurité et gain de temps
• Conforme aux réglementations HACCP, GBEA, accréditations COFRAC, BPH..
• Transmission des alarmes par SMS, mail, appel vocal..
• Boitier avec oeillet de fixation pour antivol
• A compléter par un modem de communication enregistreur/PC, type USB ou Ethernet et logiciel
• De multiples configuration sont possibles
• Enregisteur température universel sonde externe
• Indication de la mesure, de dépassement de seuil, du remplissage de la mémoire, du niveau de réception radio
• Pile interchangeable
• Panachage possible des entrées sur la version 2 voies
• Enregistreur Spy RF universel sonde externe 1 voie
Spécification
Spécification
| Description | SPY RFU Universal Recorder U1 |
| Plage de températures (métrique) | -30°C à +70°C |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.