Learn More
Squalène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7025466
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 11400007
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B20944.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Biosynthetic precursor to all steroids Squalene is used as a precursor to steroids and ergosterol and as an immunologic adjuvant in vaccines. It plays a vital role in the preparation of cholesterol, steroid hormones and vitamin D. It serves as a lubricant for fatty acid surfactant films adsorbed on iron oxide surfaces.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Précurseur biosynthétique de tous les stéroïdes, le squalène est utilisé comme précurseur des stéroïdes et de l‘ergostérol et comme adjuvant immunologique dans les vaccins. Il joue un rôle vital dans la préparation du cholestérol, des hormones stéroïdes et de la vitamine D. Il sert de lubrifiant pour les films de surfactants d‘acides gras adsorbés sur des surfaces d‘oxyde de fer.
Solubilité
Miscible avec l‘éther diéthylique et l‘acétone. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-02-4
Formule moléculaire C30H50
Poids moléculaire (g/mol) 410.73
Numéro MDL MFCD00008912
Clé InChI YYGNTYWPHWGJRM-AAJYLUCBSA-N
Synonyme squalene, trans-squalene, spinacene, supraene, all-trans-squalene, 2,6,10,15,19,23-hexamethyltetracosa-2,6,10,14,18,22-hexaene, e,e,e,e-squalene, unii-7qwm220fjh, 7qwm220fjh, spinacen
CID PubChem 638072
ChEBI CHEBI:15440
Nom IUPAC (6E,10E,14E,18E)-2,6,10,15,19,23-hexaméthyltétracosa-2,6,10,14,18,22-hexaène
SMILES CC(C)=CCC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CCC=C(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Squalene
Point de fusion °C to 75°C
Densité 0.858
Point d’ébullition 285°C (25 mm)
Point d’éclair 218°C (424°F)
Plage de pourcentage du dosage 0.97
Indice de réfraction 1.4955
Quantité 100 g
Sensibilité Air and light sensitive
Merck Index 14,8768
Informations sur la solubilité Miscible with diethyl ether and acetone. Immiscible with water.
Poids de la formule 410.73
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Squalene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P331-NE PAS faire vomir.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Squalene